HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) acide libre ≥98%, poudre blanche
Nome del fornitore: MP Biomedicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:7365-45-9
:
Formula:C₈H₁₈N₂O₄S
Numero MDL:MFCD00006158
:238.31 g/mol
temperatura di conservazione:Température ambiante
Risultati dei test sulle specifiche
- Identity Test:Passes
- Purity:≥98%
- OD250 (10% aq soln):<0.2
- OD260 (10% aq soln):<0.1
- OD280 (10% aq soln):<0.1
- pH (1% aq soln):4.0-5.5
- Moisture:<1.0%
- Solubility (10% aq soln):Clear, Colorless Solution
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together