0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Silicium dioxyde
Silicium dioxyde, Ecochrom™ 63-200 µm (Pore size 60 Å)
Silicium dioxyde, Ecochrom™ 63-200 µm (Pore size 60 Å)
Silicium dioxyde, Ecochrom™ 63-200 µm (Pore size 60 Å)
ICNA0204667
:
MP Biomedicals
:
Silicium dioxyde, Ecochrom™ 63-200 µm (Pore size 60 Å)
ICNA0204667
:
MP Biomedicals
:
Cdt:
25 kg
Seq:
4283
:
:
60.08 g/mol
:
2.65 g/cm³ (20 °C)
:
Température ambiante
:
7631-86-9
:
SiO₂
:
MFCD00011232