Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Silicium dioxyde, Ecochrom™ 63-200 µm (Pore size 60 Å)
Katalognr. ICNA0204662
Anbieter:  MP Biomedicals
CAS-Nummer:  
Silicium dioxyde, Ecochrom™ 63-200 µm (Pore size 60 Å)
Katalognr. ICNA0204662
Anbieter:  MP Biomedicals
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Cdt:
    500 g
  • Seq:
    3645
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :60.08 g/mol
Dichte:∼2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Température ambiante
CAS-Nummer:7631-86-9
Formel:SiO₂
MDL-Nummer:MFCD00011232