Silicium dioxyde, Ecochrom™ 32-63 µm
ICNA0202827
:
- Cdt:2,5 kg
- Seq:4076
- Environmentally Preferable:
: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
:
:60.08 g/mol
:∼2 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:7631-86-9
:SiO₂
:MFCD00011232