Silicium dioxyde, Silitech 18-32 µm
ICNA0202778
:
- Cdt:25 kg
- Seq:4283
- Environmentally Preferable:
: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
:
:60.08 g/mol
:Température ambiante
:7631-86-9
:SiO₂
:MFCD00011232
:2230
:1719
:∼2 g/cm³ (20 °C) (lit.)
:14,08493