Hydrometer for hydrochloride acid
Catalog # AMARH860630
Supplier: Amarell
Specifications
- Désignation:Hydrometer for hydrochloride acid (HCl)
- Longueur:270 mm
- Seq:04
- Division:1 %
- Cdt:1
- Plage de mesure:0 - 39 %
Specifications
About this item
Hydromètre pour acide chlorydrique (HCl).