Aéromètres
Hydromètre de H₂O₂, 10 - 40 %, 0,5 %, 270 mm
Fournisseur: Amarell
Aller à
Product Details & Documents
Hydrometer (areometer) for hydrogen peroxide (H₂O₂).
Documents
Spécifications
- Désignation:Hydromètre de H₂O₂
- Longueur:270 mm
- Seq:09
- Division:0,5 %
- Plage de mesure:10 - 40 %