ContactUsLinkComponent
Système de flash-chromatographie, SPOT™ II Ultimate
Système de flash-chromatographie, SPOT™ II Ultimate
Catalog # 905-0381
Supplier:  INTERCHIM
undefined
Système de flash-chromatographie, SPOT™ II Ultimate
Catalog # 905-0381
Supplier:  INTERCHIM
Specifications
  • Modèle:
    SPOT™ II Ultimate
  • Seq:
    01
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Solution entièrement automatique pour la purification rapide et fiable de produits intermédiaires ou finaux dans la gamme du mg au gramme, en laboratoire de synthèse. Le degré d'automatisation garantit une efficacité et des performances optimales pour des résultats de purification rapides.
  • Injection manuelle par vanne à 4 voies
  • Système de contrôle avec le logiciel convivial Armen Glider Flash
  • Contrôle de divers composants par écran tactile (12") ou PC conventionnel (en option)
  • Transfert de données via différentes connexions y compris USB
SPOT™ II Ultimate System 250 ml/min pour gradient quaternaire, mesure simultanée de deux longueurs d'onde
La configuration du système permet d'effectuer des gradients quaternaire jusqu'à un débit de 250 ml/min avec une pression de 35 bars.
Photomètre spectral avec mesure à deux longueurs d'onde simultanées (gamme spectrale 200 - 600 nm) et cellule haute pression
Collecteur de fraction avec jusqu'à 3 racks de tubes pour 192 tubes de Ø ext. 18 mm. Différentes dimensions de tubes disponibles (en option), cycles de collecte illimités. Vanne avec position poubelle/collecteur.
Non disponible chez Avantor Int. au Danemark.