Unité de contrôle TZ
Catalog # 705-0498
Supplier: GERHARDT
Specifications
- Désignation:TZ Control
- Cdt:1
Specifications
About this item
TZ contrôle le temps et la température et est programmable pour faciliter l'utilisation automatique des unités de minéralisation Kjeldatherm, Kjeldalift ainsi que les unités de DCO et SMA. Celui-ci se fixe sur la paroi latérale du système. Cette unité assure un contrôle optimal de la phase de chauffage, de minéralisation ainsi que du refroidissement. L'unité d'aspiration des vapeurs Turbosog est également commandé automatiquement.
- Memory for up to nine programmes with nine programme steps ensure controlled heating up
- Programmable temperature range (room temperature up to 430 °C)
- Automatic control of fume suction and cooling water flow
- Optical and acoustic alarms
l×p×h: 80×150×255 mm
Poids: 2,3 kg