Microscopes droits, Axio Scope
Fournisseur: ZEISS
À propos de cet article
Grâce à une flexibilité renforcée, ces microscopes droits peuvent s'utiliser pour les projets de recherche.
- Options multiples pour étendre les fonctionnalités aux demandes
- Versatilité et modularité: les pièces utiles uniquement peuvent être ajoutées
- Réglage d'intensité de lumière transmise autour de la mise au point
Des versions en contraste de phase et fluorescence sont disponibles - Pour plus d'informations, merci de prendre contact avec votre agence Avantor locale.
: Livrés avec une housse anti-poussière et une protection des oculaires pour une luminosité accrue.
5 variantes
Product Details & Documents
Grâce à une flexibilité renforcée, ces microscopes droits peuvent s'utiliser pour les projets de recherche.
- Options multiples pour étendre les fonctionnalités aux demandes
- Versatilité et modularité: les pièces utiles uniquement peuvent être ajoutées
- Réglage d'intensité de lumière transmise autour de la mise au point
Des versions en contraste de phase et fluorescence sont disponibles - Pour plus d'informations, merci de prendre contact avec votre agence Avantor locale.
: Livrés avec une housse anti-poussière et une protection des oculaires pour une luminosité accrue.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
- Catalog No:
- 630-1132
- 630-2580
- 630-1038
- ZEIS4900350005000
- ZEIS4900350013000
- Modèle:
- A1 BF
- A1 LED
- A1 BF HAL50
- A1 HAL50
- A1 LED FL+PH
- Type:
- Binoculaire
- Binoculaire
- Binocular
- Trinoculaire
- Trinoculaire
- Tête:
- Inclinaison de 30°
- Inclinaison de 30°
- Inclinaison de 30°
- Inclinaison de 30°
- Inclinaison de 30°
- Oculaires:
- Grand champ 10×/23 mm
- Grand champ 10×/23 mm
- Grand champ 10×/23 mm
- Grand champ 10×/23 mm
- Grand champ 10×/23 mm
- Tourelle:
- 6 positions
- 6 positions
- 6 positions
- 6 positions
- 6 positions
- Objectifs:
- Plan-achromatiques 10×, 40×, 100×
- Plan-achromatiques 10×, 40×, 100×
- Plan-achromatiques 10×, 40×, 100×
- Plan-achromatiques 10×, 40×, 100×
- Plan-achromatiques 10×, 40×, 100×
- Platine:
- 220×170 mm (mouvement: 75×50 mm)
- 220×170 mm (mouvement X-Y 75×50 mm), commande à droite
- 220×170 mm (movement: 75×50 mm)
- 220×170 mm (mouvement: 75×50 mm)
- 220×170 mm (mouvement: 75×50 mm)
- Éclairage:
- Halogène
- LED
- Halogen
- Halogène
- LED
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationModèleTypeGrossissementDisponibilitéPrix
- Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.630-1132ModèleA1 BFTypeBinoculaireTêteInclinaison de 30°OculairesGrand champ 10×/23 mmTourelle6 positionsObjectifsPlan-achromatiques 10×, 40×, 100×Platine220×170 mm (mouvement: 75×50 mm)ÉclairageHalogène - Microscope stand axio scope, LED, FL/HBO, 3×BF, 3×DICA1 LEDBinoculaire3×Connexion Pour la disponibilité1 * 1 STSpécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.630-2580ModèleA1 LEDTypeBinoculaireTêteInclinaison de 30°OculairesGrand champ 10×/23 mmTourelle6 positionsObjectifsPlan-achromatiques 10×, 40×, 100×Platine220×170 mm (mouvement X-Y 75×50 mm), commande à droiteÉclairageLED - Microscope stand axio scope, A1 HAL 50, 6×BFA1 BF HAL50Binocular6×Connexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 2’231.00Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.630-1038ModèleA1 BF HAL50TypeBinocularTêteInclinaison de 30°OculairesGrand champ 10×/23 mmTourelle6 positionsObjectifsPlan-achromatiques 10×, 40×, 100×Platine220×170 mm (movement: 75×50 mm)ÉclairageHalogen - Microscope droit avec tête ergonomiqueA1 HAL50Trinoculaire10×, 40× φ, 100×Connexion Pour la disponibilité1 * 1 STSpécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.ZEIS4900350005000ModèleA1 HAL50TypeTrinoculaireTêteInclinaison de 30°OculairesGrand champ 10×/23 mmTourelle6 positionsObjectifsPlan-achromatiques 10×, 40×, 100×Platine220×170 mm (mouvement: 75×50 mm)ÉclairageHalogène - Microscope droit avec tête ergonomique et cubes vert et bleuA1 LED FL+PHTrinoculaire10×, 40× φ, 100×Connexion Pour la disponibilité1 * 1 STSpécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.ZEIS4900350013000ModèleA1 LED FL+PHTypeTrinoculaireTêteInclinaison de 30°OculairesGrand champ 10×/23 mmTourelle6 positionsObjectifsPlan-achromatiques 10×, 40×, 100×Platine220×170 mm (mouvement: 75×50 mm)ÉclairageLED
Adaptateur de caméra
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-0395Housse anti-poussière (650×200×750 mm)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 48.45
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4277070000000Polariseur D 90° tournant avec support de verre coloréConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 826.50
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-0393Housse de protection K, 300x190x400 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 17.10
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4277010000000Polariseur D fixe, rétractableConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 402.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4323010000000Specimen slide holder for one-hand operationConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 213.75
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-0400Condenseur ultra 1,20/1,40 (0,75 -1,00)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 1’071.60
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-0401Condenseur fond noir à sec 0,80/0,95 (0,6/0,75)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 824.60
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4277060000000Polariseur D, rotatif à 90°, escamotableConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 707.75
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-0394Housse de protection G, 570x135x650 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 18.05
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-1424Adaptateur 60C 1/2" 0,5x (pour caméra vidéo 1/2" avec C-mount)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 787.55
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationTensionPuissanceDisponibilitéPrix
- ZEIS0000000488372Ampoule halogène avec réflecteur12 V50 WConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 11.03
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4261120000000Adaptateur de caméra, 60N-C 2/3, 0,5×"Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 746.70
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationTensionPuissanceDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS3803019350000Brûleur HBO 103 W/2 au mercureConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 446.50
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-2581Micromètre de platine pour lumière incidente 5 +100/100y - 5 lignes avec 1 mm d'intervalle en sens y - 100 lignes avec 1/100 mm d'intervalle en sens yConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 320.15
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-2387Marqueur d'objets (se positionne à la place d'un objectif)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 309.70
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4103800300000Language pack English UK (O) - keyboard with English (UK) layoutConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST