Thermostat à immersion, Alpha
À propos de cet article
Le thermostat à immersion Alpha est muni d'une console de commande simple avec trois boutons et un grand écran LED pour une navigation aisée dans les menus. Les thermostats conviennent à une utilisation dans les liquides non inflammables (eau, mélanges eau/glycol). Thermostatisation interne et externe. Stabilité thermique de ±0,05 K garantissant un chauffage précis. Convient pour de nombreuses applications. A l'aide d'un kit de pompe de circulation en option et du serpentin de refroidissement, le thermostat à immersion peut être transformé en système de thermostatisation complet.
- Plage de température comprise entre 25 et 100 °C, résolution de 0,1 °C, stabilité thermique de ±0,05 K
- Calibrage manuel à un point pour recalibrage des températures de fonctionnement
- Possibilité de réduire le débit de pompe de 15 à 5 L/min à l'aide d'un réducteur
- Fonctions de sécurité (alertes, avertissements et erreurs) affichées sur l'écran LED
Capacité de pompe max.:
15 l/min, 200 mbars
Informations de livraison: Fourni avec raccord réducteur de flux et pince à vis permettant de fixer le thermostat d'immersion à n'importe quelle paroi d'un réservoir d'une épaisseur maximale de 30 mm d'une capacité pouvant atteindre 50 litres; la température cible maximale dépend de l'isolation du réservoir.
1 variantes
Product Details & Documents
Le thermostat à immersion Alpha est muni d'une console de commande simple avec trois boutons et un grand écran LED pour une navigation aisée dans les menus. Les thermostats conviennent à une utilisation dans les liquides non inflammables (eau, mélanges eau/glycol). Thermostatisation interne et externe. Stabilité thermique de ±0,05 K garantissant un chauffage précis. Convient pour de nombreuses applications. A l'aide d'un kit de pompe de circulation en option et du serpentin de refroidissement, le thermostat à immersion peut être transformé en système de thermostatisation complet.
- Plage de température comprise entre 25 et 100 °C, résolution de 0,1 °C, stabilité thermique de ±0,05 K
- Calibrage manuel à un point pour recalibrage des températures de fonctionnement
- Possibilité de réduire le débit de pompe de 15 à 5 L/min à l'aide d'un réducteur
- Fonctions de sécurité (alertes, avertissements et erreurs) affichées sur l'écran LED
Capacité de pompe max.:
15 l/min, 200 mbars
Informations de livraison: Fourni avec raccord réducteur de flux et pince à vis permettant de fixer le thermostat d'immersion à n'importe quelle paroi d'un réservoir d'une épaisseur maximale de 30 mm d'une capacité pouvant atteindre 50 litres; la température cible maximale dépend de l'isolation du réservoir.
Product Family Options
Informations sur le produit
- TypePlage de températurePrécision de temp.Puissance de chauffel×p×hPoidsDisponibilitéPrix
- Alpha A25...100 °C±0,05 °C1,5 kW125×150×300 mm3,5 kgConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 1’120.00
- Alpha A25...100 °C±0,05 °C1,5 kW125×150×300 mm3,5 kgArrêté-
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 461-0054Kit de pompe de circulation (pour circuit externe)Alpha AConnexion Pour la disponibilité1 * 1 SET - SFr. 93.50