ContactUsLinkComponent
Kit E.Z.N.A.® Blood DNA
Kit E.Z.N.A.® Blood DNA
N° de catalogue D3392-02
Fournisseur:  OMEGA BIO-TEK
Numéro CAS:  
undefined
Kit E.Z.N.A.® Blood DNA
N° de catalogue D3392-02
Fournisseur:  OMEGA BIO-TEK
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    200 Tests
  • Method / Format:
    Column (silica-based)
  • Prep size:
    Mini
  • Refine target molecule:
    Total DNA
  • Sample type:
    Blood
    Biofluids (serum, plasma, saliva)
  • Target molecule:
    DNA
  • Désignation:
    Kit E.Z.N.A.® Blood DNA Mini
  • Taille de l'échantillon:
    10 - 250 µl
  • Désignation:
    E.Z.N.A.® Blood DNA Mini Kit
Spécifications
À propos de cet article
Le kit E.Z.N.A.® Blood DNA fournit un isolement d'ADN total et rapide à partir d'un volume compris entre 1 et 250 µl de sang total traité à l'anticoagulant, frais ou congelé. Le kit E.Z.N.A.® Blood DNA peut également être utilisé pour la préparation d'ADN génomique depuis une couche leuco-plaquettaire, du sérum, du plasma, de la moelle osseuse, des lymphocytes, des plaquettes et des liquides organiques. Ce kit permet un traitement simultané d'échantillons simples ou multiples en moins de 30 minutes. Des extractions au phénol/chloroforme, et des étapes fastidieuses telles que la précipitation à l'isopropanol ou à l'éthanol ont été éliminées. L'ADN purifié avec la méthode E.Z.N.A.® Blood DNA est prêt pour des applications telles que PCR, blotting Southern ou digestion par enzyme de restriction.
  • Isolement d'ADN en moins de 30 minutes
  • Un système de tampon optimisé garantit des résultats reproductibles
  • Aucune extraction organique
  • ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval