Agitateur magnétique, Topolino
Katalognr. 442-0601
Supplier: IKA
Specifications
- Désignation:Agitateur magnétique, Topolino, prise EU/UK/CH
- Seq:01
- Modèle:Topolino
- Gamme de vitesse:300 - 1800 min⁻¹
- L×P×H:95×110×40 mm
- Capacité de mélange max. H₂O:250 ml
- Plaque, Lxl:Ø 80 mm
- Matériau de la plaque:PP
- Consommation électrique:1,1 W
- Poids:300 g
- Cdt:1
Specifications
About this item
Mini-agitateur magnétique avec moteur robuste sans balais pour le mélange de petits volumes.
- Plage de vitesse réglable en continu Aimants puissants pour couplage magnétique élevé Utilisable de 5 à 40 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21