Agitateur magnétique chauffant avec contrôle de sécurité, RET basic IKAMAG®
: IKA
Agitateur magnétique chauffant offrant des temps de chauffage extrêmement courts et un contrôle de la température intégré, adapté à un fonctionnement sans surveillance. Les unités sont équipées d'une bague conformément à la norme DIN 12878 pour le raccordement d'un thermomètre à contact, tel qu'un ETS-D5, pour un contrôle précis de la température. Les caractéristiques incluent les éléments suivants : forte adhésion magnétique, contrôle électronique de la vitesse et affichage numérique du code d'erreur.
- Réglage exact de la température et de la vitesse grâce à un écran numérique, même lorsque l'appareil est hors tension
- Affichage numérique de la limite de température de sécurité réglée
- Sécurité accrue grâce à la technologie de contrôle thermique améliorée, le voyant d'alarme de température permettant d'éviter les brûlures
- Circuit de sécurité réglable pour la température de la plaque chauffante (50 à 380 °C)
- Utilisable à une température de 5 à 40 °C (80% d'humidité relative)
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 42
: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 42
: fourni avec sonde de température PT1000 et housse de protection en silicone, accessoires à commander séparément.
- Catalog No:
- 442-0732
- 442-2378
- Modèle:
- RET basic IKAMAG® safety control
- RET basic IKAMAG® safety control
- Matériau de la plaque:
- Acier inoxydable
- Acier inoxydable
- Plaque, Lxl:
- Ø 135 mm
- Ø 135 mm
- Capacité de mélange max. H₂O:
- 20 L
- 20 L
- Gamme de vitesse:
- 50 - 1700 min⁻¹
- 50 - 1700 min⁻¹
- L×P×H:
- 160×270×85 mm
- 160×270×85 mm
- Temperature control accuracy:
- PT1000 : ±1 K
ETS-D5 : ±0,5 K - PT1000 : ±1 K
ETS-D5 : ±0,5 K
- Gamme de température:
- Température ambiante jusqu'à 340
- Ambient…340 °C
- Puissance thermique:
- 600 W
- 600 W
- Puissance d'entrée/sortie:
- 16/9 W
- 16/9 W
- Poids:
- 2,5 kg
- 2,5 kg
Frequently Bought Together