Potassium hydroxyde 29,5 - 30,5% en solution aqueuse
Conteneur en plastique, 2,5 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Potassium hydroxyde 29,5 - 30,5% en solution aqueuse
N° de catalogue 310550.2500
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 1310-58-3
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Potash caustic, Caustic potash
- Numéro CAS:1310-58-3
- Formule:KOH
- Numéro MDL:MFCD00003553
- Poids moléculaire:56.11 g/mol
- UN:1814
- ADR:8,II
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotP20_VWRC310550.2500_SPEC_FR.pdf spec_VWRC310550.2500 spec_VWRC310550.2500_fr
Spécification du produit
VWR® Volumetric Solutions for Titration
Documentation produit
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Conteneur en plastique
- Cdt:2,5 L