Rubans adhésifs d'étiquetage, Scotch® crystal
MMMAC6001933
: 3M
- Largeur:19,0 mm
- Désignation:Rubans d'étiquetage, adhésif acrylate synthétique
- Cdt:24 Roll
Le ruban adhésif cristal Scotch® est un ruban adhésif de haute qualité, très transparent et à usage universel. Le ruban adhésif se colle de manière fiable pour sceller des cadeaux et des enveloppes ou pour fixer des objets légers.
- Adhesive tape fits into all refillable Scotch® dispensers
- They are universal and indispensable tool for gluing
- Tear and aging resistant
Length: 33,0 m.
Colour: Transparent.