Cooling boxes, Icetime® Plus
Cooling box, weight: 6,0 kg, 37 l, bleu/gris, 550×349×407 mm
  479-2176
Cooling boxes, Icetime® Plus
  479-2176
Cooling boxes, Icetime® Plus
Cooling box, weight: 6,0 kg, 37 l, bleu/gris, 550×349×407 mm
1 * 1 ST
These thick, high-quality polyurethane insulated extreme coolers, with the new antimicrobial liner keeps the contents fresh and protected from odour, mold and mildew.
  • Tough outer shell and has two cup-holders
  • Premium PU insulated lid for even better performance
  • Suitable for longer camping trips or outings
  • Bail handle for comfortable carrying
Antimicrobial effect is obtained from an additive which is melted down into the plastic before it is molded into the liner.
  • Capacité:
    37 l
  • Couleur:
    bleu/gris
  • Désignation:
    Cooling box, weight: 6,0 kg
  • Dimensions:
    550×349×407 mm
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..