VWR®, Bandelettes réactives, chlorure, Dosatest
Catalog # 85441.601
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Cdt:100
- Désignation:Test chlorure 0 - 3000 mg/l
- Plage de mesure:0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · ≥3000 mg/l
Specifications
About this item
Un kit prêt à l'emploi qui tient dans la poche de votre blouse de laboratoire.
- Rapide et pratique
- Facile à manier
Idéal pour contrôler votre désinfection. Des résultats semi-quantitatifs peuvent être obtenus entre 10 et 120 secondes
Les tableaux de couleurs sont ajustés et vérifiés à l'aide de solutions standard certifiées directement traçables aux standard NIST primaires.
Packaging: Conteneur avec 100 bandelettes test 6 x 95 mm