About this item
Groupe de pompage à vide avec une pompe à membrane chimique à deux ou trois étages. Construction compacte avec une pompe à membrane chimique NT, un séparateur en verre avec revêtement (AK) côté aspiration, une ou deux électrovannes de régulation chimique, un condenseur d'émission avec flacon de recueillement côté vide et un régulateur de vide CVC 3000 sur support de contrôleur.
- Vide exempt d'huile jusqu'à 2 mbars, grand volume d'aspiration
- Avec pompes à membrane chimique présentant une grande résistance chimique (les pièces en contact avec le milieu sont en PTFE)
- Régulateur de vide CVC 3000 pour une régulation et une commande optimales du vide
- Electrovanne de régulation (24 V-)
- Séparateur côté aspiration et condenseur d'émission isolé avec captation globale de toute la vapeur condensée par la température de l'eau de refroidissement et de la pression atmosphérique
Ces groupes de pompage à vide sont particulièrement adaptés à la création et au réglage du vide en laboratoire de chimie pour des systèmes présentant un vide final jusqu'à 1,5 mbars. La pompe à membrane chimique à trois étages atteint un vide final réduit tout en assurant un grand volume d'aspiration. Il est ainsi possible d'exécuter des processus avec des solvants à haut point d'ébullition nécessitant un réglage du vide inférieur à 20 mbars, fiable et reproductible, avec des résultats exceptionnels. Le modèle PC 611 comporte, outre un raccord à vide électronique, un raccord réglable manuellement et un clapet anti-retour intégrée pour éviter que les processus distincts s'influencent mutuellement.
Related Information
AP_10l_PC610NT_50Hz AP_10l_PC610NT_60Hz AP_10l_PC611NT_50Hz AP_10l_PC611NT_60Hz MB_pc_610_nt