Section lifter, flexible
150 mm, 50 mm, 20 mm
N° de catalogue BOCH3537
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Section lifter with flexible stainless steel blade and wooden handle.
Spécifications
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:20 mm
- Longueur de lame:50 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..