Recombinant SDF1 alpha (from E. coli)
BIRBORB82029-10
: Biorbyt
:
- Cdt:10 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Synonyme de protéine:C-X-C motif chemokine 12
- Nom de la protéine/du peptide:SDF1 alpha
- Purity:Purified.
- Formulation:Lyophilised.