Rubella recombinant rubella virus E2 protein (from E. coli)
N° de catalogue BIRBORB82463-1
Fournisseur: Biorbyt
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Rubella
- Synonyme de protéine:Rubella Virus E2
- Nom de la protéine/du peptide:Rubella Virus E2 protein
- Purity:Purified.
- Formulation:Not lyophilised.
- Tested applications:ELISA , WB