Cartes en papier
N° de catalogue MUEL19.068.10
Fournisseur: MUELLER KREMPEL
Spécifications
- Couleur:blanc
- Désignation:Cartes en celluloïd, 60×90 mm
- Cdt:1 kg
- l×h:60×90 mm
Spécifications
À propos de cet article
Cartes en papier vierges.
- Blank White