Ice borer
Ice borer
Ice borer, Acier inoxydable 316, 500 mm, 25 mm
N° de catalogue SAMP6005A-500
Fournisseur:   Sampling Systems
Ice borer
N° de catalogue SAMP6005A-500
Fournisseur:  Sampling Systems
Ice borer
Ice borer
Ice borer, Acier inoxydable 316, 500 mm, 25 mm
Prix
SFr. 243.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ice borer specifically designed for ice, wax, and other similar materials.
  • Sharp cutting tip
Spécifications
  • Ø:
    25 mm
  • Désignation:
    Ice borer
  • Longueur:
    500 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable 316