Cuvette scellée
Cuvette scellée
Rectangular sealed liquid cell, 0,1 mm
Catalog # PERCL1270954
Supplier:   PerkinElmer
Cuvette scellée
Catalog # PERCL1270954
Supplier:  PerkinElmer
Cuvette scellée
Rectangular sealed liquid cell, 0,1 mm
Price
SFr. 1’170.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cuvette rectangulaire remplie de bromure de potassium (KBr) pour une gamme spectrale plus large que le chlorure de sodium (NaCl) mais plus hygroscopique.
Specifications
  • Trajet optique:
    0,1 mm
  • Désignation:
    Rectangular sealed liquid cell