Étalons de linéarité pour spectroscopie UV-visible à 235, 257, 313 et 350 nm
84756.180
:
- Cdt:100 mL
- Désignation:Blanc - Acide perchlorique 0,001 M pour étalons de linéarité à 235, 257, 313 et 350 nm
- Seq:34
Étalons de linéarité, conditionnés en cuvette UV scellée durablement ou en flacon ambré de 100 ml.