Pince pour microplaques pour agitateurs VWR® Standard et Advanced
Référence 444-2954
Fournisseur: VWR Collection
Spécifications
- Pour:Agitateurs standard/avancés 3500, 5000, 10000, 15000
- Désignation:Pince pour microplaques, peut contenir 1 microplaque standard ou 1 plaque à puits profonds, 89×129 mm
- Seq:0170
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Se fixe à la plate-forme universelle appropriée utilisée avec l'agitateur. Pour plus de détails sur les plates-formes universelles, veuillez consulter les entrées correspondantes.