About this item
Agitateur numérique avec commande par microprocesseur, idéal pour une gamme d’applications de mélange, par exemple, les cultures cellulaires, les études de solvabilité et les procédures d’extraction. La commande à vitesse variable assure une agitation constante et uniforme. Le système d’agitation Accu-Drive offre un contrôle de la vitesse, une précision, une sécurité et une durabilité exceptionnelles ; le système d’agitation surveille en permanence la vitesse d’agitation et maintient le point de consigne même sous des charges changeantes.
- Deux écrans LED indépendants indiquent la vitesse et la durée
- Minuterie intégrée (1 s à 160 heures) indiquant la durée écoulée ou restante. Arrêt automatique et alarme sonore une fois le programme terminé
- Utilisable entre −10 et +60 °C (max. 80% d’humidité relative sans condensation) dans un incubateur, un incubateur à CO₂ ou une chambre froide
La vitesse affichée est précise à 1% de la vitesse définie (lorsque la vitesse est supérieure à 100 min⁻¹). La fonction de rampe augmente lentement la vitesse jusqu'au point de consigne pour plus de sécurité. Le capteur de charge intégré peut détecter une condition de déséquilibre et réduira automatiquement le min⁻¹ à une vitesse sûre pour éviter les déversements et protéger les échantillons. Le mode d'étalonnage de la vitesse permet à l'utilisateur de recalibrer l'affichage de la vitesse et le port série RS232 fournit une communication bidirectionnelle pour l'enregistrement des données et le contrôle de l'unité.
Specifications
- Catalog No:
- 444-2908
- Modèle:
- Advanced 3500
- Vitesse:
- 15 - 500 min⁻¹
- Mouvement d'agitation:
- Orbital
- Charge max.:
- 15,9 kg
- Puissance:
- 75 W
- Orbit:
- 19 mm
- Poids:
- 20 kg
- L×P×H:
- 356×413×146 mm
- l×p (plate-forme):
- 330×279 mm