Plaques de culture cellulaire à 96 puits, Corning®
Catalog # 392-0291
Anbieter: Corning
Technische Daten
- Nb de puits:96
- Emballage:1/sachet
- Volume de travail recommandé:75 - 200 µl
- Stérile:+
- Volume:330 µl
- Désignation:Plaque à fond rond, non traitée, conditionnement individuel
- Seq:05
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Surface de culture:0,32 cm²
- Cdt:50
- Volume puits:330 µl
Technische Daten
Über diesen Artikel
En PS transparent, avec couvercle.
- La surface Corning® CellBIND® accroît la capacité d'humidification pour une adhérence cellulaire encore plus uniforme et cohérente
- Les plaques à très faible adhérence présentent une couche d'hydrogel chimiquement liée qui minimise l'adhérence cellulaire, l'absorption des protéines et l'activation cellulaire
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Certifiées apyrogènes
Recommended working volume: 75 to 200 µl.