Potassium dichromate 0.020 mol/l en solution aqueuse, Titripur® pour la détermination de la DCO, Supelco®
Catalog # 1.09119.1000
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:294.18 g/mol
ADR:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
UN:3287
:GHS08
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:7778-50-9
Formula:K₂Cr₂O₇
MDL Number:MFCD00011367