- l×p×h ext.:1280×750×1340/1515 mm
- Désignation:Captair® Smart 483, CH-plug
- Modèle:Captair® Smart 483
- Consommation d'énergie:160 W
- Exigence électrique:220 V/50-60 Hz
- Éclairage:LED>650 lux
- Spécificités:Sash opening: total openings or new reverso sash
- Cdt:1
Les nouvelles hottes à filtration sans raccordement Captair® Smart sont conçues avec un mode de communication simple et innovant. La communication lumineuse simple et intuitive de la technologie Smart indique l'état de la hotte.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://fr.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=20532415
- Un simple motif lumineux et des impulsions sonores indiquent si le débit d'air est compromis, s'il y a une panne de ventilateur ou si un filtre est percé
- Flexibilité : colonne de filtration modulaire s'adaptant aux modifications d'application
- Capteur permettant de détecter en temps réel la saturation du filtre principal avec des solvants, des acides et du formaldéhyde
- Aucune émission chimique dans l'atmosphère
- Aucun coût de raccordement
- Faible consommation d'énergie
- Nouvel anémomètre électronique de surveillance de la vitesse frontale
- Volet incliné à 6° volet pour une visibilité optimale et un espace de travail ergonomique
- Grandes ouvertures pour un accès facile au travail
Structure en acier électro-galvanisé résistant à la corrosion et recouvert d'un polymère anti-acide. Côtés et panneaux avant en acrylique résistant aux produits chimiques.
Le système de filtration configurable au-dessus du boîtier peut être adapté pour filtrer les gaz, les solvants, les poudres et les particules et assurer la protection de l'utilisateur et du laboratoire grâce à une recirculation sûre et efficace de l'air dans la pièce et une libération d'air purifié, sans odeurs ou vapeurs toxiques dangereuses.
L'application eGuard peut être téléchargée. Elle offre à l'utilisateur un contrôle à distance pour surveiller la hotte, modifier les paramètres et envoyer des alertes de sécurité vers un appareil mobile, une tablette ou un PC.
Types de filtres à charbon :
AS : pour les vapeurs organiques
BE : polyvalent pour les vapeurs acides et organiques
F : pour les vapeurs de formaldéhyde
K : pour les vapeurs d'ammoniac