Gants cryogéniques, Cryokit 400
MSPPCRYOKIT400/8
- Taille du gant:8
- Ambidextre/anatomique:Anatomiques
- Usage unique/Réutilisable:réutilisable
- Couleur:bleu/noir
- Longueur:400
- Seq:02
- Modèle:Cryokit 400
- Norme EN:EN 388 (2422), EN 511 (231)
- Style de manchette:À crispin
- Matériau du support:Polaire
- Cdt:1 PAIR
Ces gants totalement étanches en polyamide composite protègent les mains et les avant-bras au cours des opérations impliquant l'utilisation d'azote liquide (ou d'autres gaz cryogéniques).
- Les couches multiples permettent un niveau élevé de protection thermique, de flexibilité et de dextérité allant de –200 à +150 °C
- Gardent les mains chaudes et sèches, même pendant de longues périodes d'utilisation
- La membrane intégrée intérieure permet la transpiration mais empêche les liquides de pénétrer
- Doublure intérieure en molleton doux
Indiqués pour tous les travaux en présence d'azote liquide et d'autres gaz cryogéniques, pour éviter les brûlures par contact au froid en cas de fuite de gaz liquide. Adaptés au contact avec des objets ultra-froids. Environnements d'application typiques: biologie, biobanques, ateliers, industrie agro-alimentaire, cuisine moléculaire, gelateria, recherche scientifique, technologies médicales, informatique.
: EN 388 (2231X), EN 511 (221); Cat. III.
: Ces gants ne sont pas conçus pour être immergés dans l'azote liquide ou d'autres liquides cryogéniques.