ContactUsLinkComponent
VWR®, pH standard kit
VWR®, pH standard kit
N° de catalogue E603-KIT
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
VWR®, pH standard kit
N° de catalogue E603-KIT
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    pH standard kit, biotechnology grade
Spécifications
À propos de cet article
Kit contains 500 ml of pH 4,0, pH 7,0 and pH 10,0 standards.