ContactUsLinkComponent
Acétonitrile, étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
Acétonitrile, étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
Référence 85654.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Acétonitrile, étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
Référence 85654.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Étalon d'acétonitrile pour la GC
Spécifications
À propos de cet article
Étalon de référence secondaire de solvant dans la GC, pour diverses applications chromatographiques et analytiques.
  • Pureté et profil spécifique d'impureté déterminés par GC-MS et documentés dans le certificat d'analyse
  • Données de traçabilité remontant à la charge spécifique concernée de l'étalon primaire
  • Entièrement synthétique et d'une pureté généralement supérieure à 99,9% par GC-FID