Acétone, étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
Catalog # 85653.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon d'acétone pour la GC
Specifications
About this item
Étalon de référence secondaire de solvant dans la GC, pour diverses applications chromatographiques et analytiques.
- Pureté et profil spécifique d'impureté déterminés par CG-MS, et documentés dans le certificat d'analyse
- Données de traçabilité remontant à la charge spécifique correspondante de l'étalon primaire
- Entièrement synthétique et pur à plus de 99,9 % par GC-FID