ContactUsLinkComponent
1,2-dichloroéthane, étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
1,2-dichloroéthane, étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
Catalog # 85657.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
1,2-dichloroéthane, étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
Catalog # 85657.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Étalon de1,2-dichloroéthane pour la GC
Specifications
About this item
Étalon de référence secondaire de solvant dans la GC, pour diverses applications chromatographiques et analytiques.
  • Pureté et profil spécifique d'impureté déterminés par CG-MS, et documentés dans le certificat d'analyse
  • Données de traçabilité remontant à la charge spécifique correspondante de l'étalon primaire
  • Entièrement synthétique et pur à plus de 99,9 % par GC-FID