Labels for BBP3x, type B-565
Labels for BBP3x, type B-565
Fournisseur:   Brady
Labels for BBP3x, type B-565
Fournisseur:  Brady
Certificats
Labels for BBP3x, type B-565
Labels for BBP3x, type B-565
3 variantes
Product Details & Documents
These metallised polyester tapes are used for secure identification. Ideal for product rating plates, product warranty labels and asset identification labels.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type
    Modèle
    Matière
    Adhésif
    Printing method
    Couleur
    Imprimeur
    Dimensions
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • Metalised label printer tape
    B-565
    B30C-1125-565-SL
    Polyester
    Permanent, acrylique
    Thermal transfer
    argenté
    BBP31
    29 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 327.00
    SFr. 327.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 327.00
  • Metalised label printer tape
    B-565
    B30C-2250-565-SL
    Polyester
    Permanent, acrylique
    Thermal transfer
    argenté
    BBP31
    57 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 523.00
    SFr. 523.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 523.00
  • Metalised label printer tape
    B-565
    B30C-4000-565-SL
    Polyester
    Permanent, acrylique
    Thermal transfer
    argenté
    BBP31
    101 mm×30,4 m
    1 roll/box
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 818.00
    SFr. 818.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 818.00