Acide sulfurique 0.13 mol/l (0.26 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Référence 5046.9010
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Fut Plastique
- Cdt:10 L
- Seq:5214
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Titer:0,1235 - 0,1365 mol/l
- Density (20/4):1 - 1,02
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:98.08 g/mol
Densité:1,005 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:0
UN:3264
ADR:8,III
:GHS05
Numéro CAS:7664-93-9
Formule:H₂SO₄
Numéro MDL:MFCD00064589