Potassium hydroxyde 0.23 mol/l (0.23 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
5045.9010
:
- Type de conditionnement:Bidon plastique
- Cdt:10 L
- Seq:5214
- Titer:0,2185 - 0,2415 mol/l
:
:56.11 g/mol
:1.009 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:0
:1814
:8,III
:GHS05
:1310-58-3
:KOH
:MFCD00003553