ContactUsLinkComponent
Anti-MDA5 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: ]
Anti-MDA5 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: ]
Référence ADIPAG25A0114C100
Fournisseur:  AdipoGen Life Sciences
Anti-MDA5 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: ]
Référence ADIPAG25A0114C100
Fournisseur:  AdipoGen Life Sciences
Spécifications
  • Symbole de l'antigène:
    MDA5
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Réactivité:
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • Storage buffer:
    Neat serum containing 0,02% sodium azide.
  • Température de stockage:
    Short term: +4 °C, Long Term: –20 °C
  • Immunogène:
    Recombinant human adiponectin. Recognizes human adiponectin. Detects a band of ~30kDa by Western blot. Cross-reactivity with other species not tested.
  • Taille:
    100 μL
  • Cdt:
    100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Type:
Antigen: MDA5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse