ContactUsLinkComponent
Anti-ANGPTL3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: ]
Anti-ANGPTL3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: ]
Référence ADIPAG25A0065C100
Fournisseur:  AdipoGen Life Sciences
Anti-ANGPTL3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: ]
Référence ADIPAG25A0065C100
Fournisseur:  AdipoGen Life Sciences
Spécifications
  • Nom de l'antigène:
    Angiopoietin-like 3
  • Symbole de l'antigène:
    ANGPTL3
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • Storage buffer:
    0,2µm-filtered solution in PBS, pH 7,4. , contains no preservatives.
  • Température de stockage:
    Short term: +4 °C, Long Term: –20 °C
  • Concentration:
    1 mg/ml
  • Immunogène:
    Recombinant human adiponectin. Recognizes human adiponectin. Detects a band of ~30kDa by Western blot. Cross-reactivity with other species not tested.
  • Taille:
    100 μg
  • Cdt:
    100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Type:
Antigen: ANGPTL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse