Anti-CD47 Rabbit Polyclonal Antibody
100 μL
N° de catalogue BOSSBS-2386R
Fournisseur: Bioss
Aller à
Product Details & Documents
Type: Primary
Antigen: CD47
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Documents
Spécifications
- Taille:100 μL
- Western blot:Yes
- Adsorption croisée:No
- Type d'anticorps:Primaire
- Formulaire:Liquid
- Purification:Purified by Protein A
- Symbole de l'antigène:CD47
- Synonymes antigène:IAP|MER6|OA3
- ImmunoFluorescence:Yes
- Isotype:IgG
- Conjugaison:Unconjugated
- Concentration:1 ug/ul
- Réactivité:Human|Rat|Mouse
- Température de stockage:Store at –20 °C for 12 months
- ID de gène:961
- Cat. No.:BOSSBS-2386R
- Clonalité:Polyclonal
- Immunogène:280-323/323
- Nom de l'antigène:CD47 molecule
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Cytométrie en flux:Yes
- Storage buffer:Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0,09% sodium azide. Store at -20°C for 12 months.
- Température de transport:4 °C
- ELISA:Yes