ContactUsLinkComponent
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: 143-30]
 :  Biotium
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: 143-30]
 :  Biotium
  • Catalog No:
  • BNC040179-500
  • BNC040179-100
  • Symbole de l'antigène:
  • CD55
  • CD55
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • CF® 405S
  • CF® 405S
  • Clone:
  • Clone 143-30
  • Clone 143-30
  • Réactivité:
  • Human
  • Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 126517
  • 126517
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoChimie:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Concentration:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Storage buffer:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
Frequently Bought Together