Solutions étalons d'uranium pour ICP-MS, ARISTAR®
Catalog # 85641.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentration:10 ppm
- Matrice:2% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Seq:141
- Élement:Uranium
- Symbole:U
Specifications
About this item
- Produites à partir d'acides de haute pureté, de l'eau ASTM I 18 mégaohms
- Solution dosée par titration
- Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du NIST
- Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
- Fournies avec certificat d'analyse complet
Certifications: Produites et testées dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.