Chariot de nettoyage Clino®, STEC9K, avec MultiBox et PlusBox
Catalog # 141-1547
Supplier: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Specifications
- Couleur:bleu
- Désignation:Chariot, Clino® STEC9K avec MultiBox et PlusBox, poubelle 2×70 L, pour les zones à hygiène sensible
- l×p×h:980×610×1150 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le chariot système STEC9K, ergonomiquement optimisé, est exclusivement développé et utilisé pour la technique EasyMop. Il est fabriqué en acier inoxydable, a un aspect fermé et une fonction ouverte avec Clino® MultiBox et PlusBox.
- Possibilité d'alterner entre un processus à une ou deux étapes
- Le nettoyage des sols est simple grâce à l'essoreuse plate Ringo et à la technique de réutilisation des franges
- MultiBox avec un énorme espace de rangement, extensible et verrouillable
- Système PlusBox pour l'imprégnation facile des housses de serpillières et des chiffons (convient aux boîtes de 6 L)
- L'unité d'élimination au repos peut être repliée, toujours échangeable et extensible
- Roues de guidage à double roulement à billes (125 mm)
MultiBox, avec son aspect fermé et sa fonction ouverte, est utilisé pour la préparation simple des têtes de serpillières et des chiffons. MultiBox et PlusBox sont disponibles dans différentes couleurs
Delivery: Fourni avec 1× plateau pour le bac système EasyMop, 3×bacs système EasyMop, porte-bouteilles ClinoBar, 3×MultiBox, 4×PlusBox et unité d'élimination (2×70 L). PlusBox comprend un tamis et un couvercle pour une plus grande sécurité lors du nettoyage manuel et une préparation directe de tous les textiles.