ContactUsLinkComponent
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol, rouge brun, en poudre C.I. 26105
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol, rouge brun, en poudre C.I. 26105
Catalog # ICNA0215264825
Supplier:  MP Biomedicals
CAS Number:  
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol, rouge brun, en poudre C.I. 26105
Catalog # ICNA0215264825
Supplier:  MP Biomedicals
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
About this item
 :
 :380.45 g/mol
CAS Number:85-83-6
Formula:C₂₄H₂₀N₄O
MDL Number:MFCD00003893