ContactUsLinkComponent
Bleu de bromophénol sel de sodium, poudre vert foncé ACS
Bleu de bromophénol sel de sodium, poudre vert foncé ACS
Catalog # ICNA0215250605
Supplier:  MP Biomedicals
CAS Number:  
Bleu de bromophénol sel de sodium, poudre vert foncé ACS
Catalog # ICNA0215250605
Supplier:  MP Biomedicals
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    5 g
  • Seq:
    3173
Specifications
Specification Test Results
  • Clarity of Solution:
    Passes
  • Visual Transition Interval:
    pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Specification Test Results
About this item
 :
 :691.95 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:34725-61-6
 :62625-28-9
Formula:C₁₉H₉Br₄NaO₅S
MDL Number:MFCD00013793