ContactUsLinkComponent
di-Sodium tétraborate décahydraté ~99%, poudre blanche
Health
di-Sodium tétraborate décahydraté ~99%, poudre blanche
Catalog # ICNA02190308.5
Supplier:  MP Biomedicals
CAS Number:  
Health
di-Sodium tétraborate décahydraté ~99%, poudre blanche
Catalog # ICNA02190308.5
Supplier:  MP Biomedicals
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    500 g
  • Seq:
    3645
Specifications
Specification Test Results
  • Identity Test:
    Passes
  • Purity:
    ~99%
  • Moisture Content:
    30-40%
Specification Test Results
About this item
 :
 :381.37 g/mol
Boiling Pt:1575 °C (lit.)
Melting Pt:741 °C
Density:1.730 g/mL (lit.)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-540-4
 :GHS08
CAS Number:1303-96-4
Formula:Na₂B₄O₇·10H₂O
MDL Number:MFCD00149193