Hydrometers
Hydrometers
Fournisseur:   GERING
Hydrometers
Fournisseur:  GERING
Certificats
Hydrometers
15 variantes
Product Details & Documents
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
Informations de livraison: Supplied in a velvet lined case.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Plage de mesure
    Division
    Disponibilité
    Prix
  • 0,600 - 0,700 g/l
    0,001 g/ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 34.00
    SFr. 34.00
    1 * 1 ST
       SFr. 34.00
  • 0,700 - 0,800 g/l
    0,001 g/ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 34.00
    SFr. 34.00
    1 * 1 ST
       SFr. 34.00
  • 0,800 - 0,900 g/l
    0,001 g/ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 34.00
    SFr. 34.00
    1 * 1 ST
       SFr. 34.00
  • 0,900 - 1,000 g/l
    0,001 g/ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 34.00
    SFr. 34.00
    1 * 1 ST
       SFr. 34.00
  • 1,000 - 1,100 g/l
    0,001 g/ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 34.90
    SFr. 34.90
    1 * 1 ST
       SFr. 34.90
  • 1,100 - 1,200 g/l
    0,001 g/ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 34.90
    SFr. 34.90
    1 * 1 ST
       SFr. 34.90
  • 1,200 - 1,300 g/l
    0,001 g/ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 34.90
    SFr. 34.90
    1 * 1 ST
       SFr. 34.90
  • 1,300 - 1,400 g/l
    0,001 g/ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 39.10
    SFr. 39.10
    1 * 1 ST
       SFr. 39.10
  • 1,400 - 1,500 g/l
    0,001 g/ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 39.10
    SFr. 39.10
    1 * 1 ST
       SFr. 39.10
  • 1,500 - 1,600 g/l
    0,001 g/ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 39.10
    SFr. 39.10
    1 * 1 ST
       SFr. 39.10
  • 1,600 - 1,700 g/l
    0,001 g/ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 43.90
    SFr. 43.90
    1 * 1 ST
       SFr. 43.90
  • 1,700 - 1,800 g/l
    0,001 g/ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 43.90
    SFr. 43.90
    1 * 1 ST
       SFr. 43.90
  • 1,800 - 1,900 g/l
    0,001 g/ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 43.90
    SFr. 43.90
    1 * 1 ST
       SFr. 43.90
  • 1,900 - 2,000 g/l
    0,001 g/ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 43.90
    SFr. 43.90
    1 * 1 ST
       SFr. 43.90
  • 0,600 - 2,000 g/l
    0,001 g/ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 14 ST
    1 * 14 ST