Tapis médicaux absorbants
Codice catalogo NEWPMATE1110
Nome del fornitore: NEW PIG
Specifiche
- Désignation:Tapis absorbant, léger, épaisseur 1,3 mm
- L×l:50 m×900 mm
- Seq:01
- Capacité d'absorption:72 l/bag
- Cdt:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Ces tapis absorbants médicaux sont fabriqués à partir d'une couche supérieure non mouillante qui permet de conserver la surface occupée sèche, d'une couche centrale super-absorbante et d'un revêtement antidérapant qui adhère au sol. Les tapis maintiennent les sols secs lors de procédures de fonctionnement humides.
- Réduisent les risques de glissades et les chutes
- Facilement retirés et jetés après utilisation, ils réduisent la durée du nettoyage
- Réduisent les risques de chute
- Réduisent la durée du nettoyage, faciles à retirer et à jeter après utilisation
- Simples d'utilisation, ils peuvent être découpés en différentes tailles
Pour les sols d'hôpitaux, ils absorbent les éclaboussures lors de procédures telles que des opérations du genou et des hanches, au cours desquelles des solutions salines sont utilisées en abondance pour l'irrigation.
Composés de trois couches: Couche supérieure est en PE-BD perforé en trois dimensions, la couche centrale est en cellulose air-laid avec PP, la couche de base est composée d'un film à forte adhérence en PE.